Print…
Ácido clorídrico 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
1.00312.2500EA 102 EUR
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
Ácido clorídrico 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II