Print…
Garrafas, gargalo estreito, tipo Boston, redondas, PPCO, com tampas de rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 412 EUR
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Garrafas, gargalo estreito, tipo Boston, redondas, PPCO, com tampas de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904