Print…
Tampas ventiladas para frascos Falcon®
Fornecedor: Corning
354638 354637 354639
734-1067EA 153 EUR
734-1067 734-1066 734-1068
Tampas ventiladas para frascos Falcon®
Tampas Tampas para Frascos
Tampa em PE com ventilação com filtro de membrana microporoso de 0,2 µm hidrofóbico.
As tampas ventiladas minimizam a contaminação associada à incubação aberta padrão. Os gases necessários para o crescimento das células e metabolismo passam livremente pela membrana, enquanto os microrganismos não passam.