Print…
Ácido clorídrico 10% (w/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, NF para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
4.80592.9200 4.80592.9026 4.80592.9010 4.80592.2500 4.80592.9950 4.80592.9208 4.80592.9958
4.80592.9200EA 0 EUR
4.80592.9200 4.80592.9026 4.80592.9010 4.80592.2500 4.80592.9950 4.80592.9208 4.80592.9958
Ácido clorídrico 10% (w/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, NF para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (alkalimetric) 10.0 - 10.5 % (w/v)
Identity passes test
Color ≤ 10 Hazen
Appearance passes test
Bromide or iodide passes test
Free bromine or chlorine passes test
Free chlorine (Cl) ≤ 0.0001
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 %
Sulphite (SO3) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
As (Arsenic) ≤ 0.000015 %
Hg (Mercury) ≤ 0.0000010 %
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Evaporation residue ≤ 0.01
Residue on ignition (as SO₄) ≤ 0.008 %
Endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml