Print…
Dodecil sulfato de sódio 200 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
05030-1L-F 05030-2.5L-F 05030-500ML-F
SIAL05030-1L-FEA 355 EUR
SIAL05030-1L-F SIAL05030-2.5L-F SIAL05030-500ML-F
Dodecil sulfato de sódio 200 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso Molecular: 288.38 g/mol
Densidade: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM