Print…
Dodecil sulfato de sódio 100 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71736-100ML 71736-500ML
SIAL71736-100MLEA 79.5 EUR
SIAL71736-100ML SIAL71736-500ML
Dodecil sulfato de sódio 100 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densidade: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM