Print…
Dodecil sulfato de sódio 100 g/l em solução aquosa, Electran para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
444062FEA 72.1 EUR
444062F
Dodecil sulfato de sódio 100 g/l em solução aquosa, Electran para eletroforese
Dodecil sulfato de sódio
Preparado de 10807 SDS AnalaR NORMAPUR®
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso Molecular: 288,38 g/mol
Densidade: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Encomendar
Assay (W/V) (at preparation) 9.8 - 10.2 %