Print…
Metilamina 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 28.2 EUR
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Metilamina 40% (w/w) em solução aquosa
Metilamina
Fórmula: CH₅N
Ponto de ebulição: 49 °C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0,899
Ponto de Inflamação: –14 °C (7 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008104
Número CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014