Etilamina 70% ≥70% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20024.1000
8.20024.2500
8.20024.1000EA
40.5
EUR
8.20024.1000
8.20024.2500
Etilamina 70% ≥70% para síntese, Sigma-Aldrich®
Etilamina
Fórmula:
C₂H₇N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008160 Número CAS: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN: 2270 ADR: 3 (8),II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 39 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 460 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Explosion Limit | 3.0 - 12.8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 375 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |