Print…
Etilamina 70% ≥70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 85.4 EUR
A15022.0F A15022.AP
Etilamina 70% ≥70%
Etilamina
Fórmula: C₂H₇N
Ponto de ebulição: ∼38 °C
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 0,803
Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008160
Número CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3762