Print…
Trimetilamina 40% (w/w) em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
8.21177.0100EA 36.6 EUR
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
Trimetilamina 40% (w/w) em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -20
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 (8) I
Merck Index: 12,09841
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C