Print…
Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M em solução aquosa, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 38.1 EUR
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M em solução aquosa, puro
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 30 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 12,09841
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %