Print…
Trimetilamina 45% (w/w) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
92262-1L 92262-500ML
SIAL92262-1LEA 106 EUR
SIAL92262-1L SIAL92262-500ML
Trimetilamina 45% (w/w) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -20
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 12,09841