Print…
Ácido fórmico 49 - 51% (por análise titulométrica) em água, Puriss. p.a. para HPLC, for HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Aminic Acid, Methanoic acid
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 63.94 EUR
09676-100ML 09676-500ML
Ácido fórmico 49 - 51% (por análise titulométrica) em água, Puriss. p.a. para HPLC, for HPLC, Fluka™
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46.03 g/mol
Ponto de ebulição: 101 °C (1.013 hPa.) (anidro)
Ponto de Fusão: 4 °C (anidro)
Densidade: 1.22
Ponto de Inflamação: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02