Print…
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol
7041.9025EA 0 EUR
7041.9025 7041.9010 7041.91000
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %