Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com metanol
7040.2500EA
0
EUR
7040.2500
7040.1000
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Formaldeído
Fórmula:
CH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003274 Número CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Assay | 36.5 - 38.0 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Preservative (CH3OH) | 10 - 15 % |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.01 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |