Print…
Formaldeído 37% (w/w) em solução aquosa estabilizado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol 10-15%
410730010 410731000 410730050
410730010.EA 44.8 EUR
410730010. 410731000. 410730050.
Formaldeído 37% (w/w) em solução aquosa estabilizado ACS
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Ponto de Fusão: –15 °C
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 15 % methanol
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g