Print…
Formaldeído 37% (w/w) em água estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol 5-15%
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 35.3 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldeído 37% (w/w) em água estabilizado
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,083 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %