Print…
Formaldeído 36% em solução aquosa estabilizado, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol 10 %
20910.294EA 25.3 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldeído 36% em solução aquosa estabilizado, GPR RECTAPUR®
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Densidade: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %