Print…
Copos, forma baixa, de PTFE
Fornecedor: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 29.3 EUR
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Copos, forma baixa, de PTFE
Copos
PTFE, com bico.
  • Excelente resistência química
  • Boa resistência térmica de −200 a +280 °C
  • Fundo plano para boa transferência do calor, caso sejam usados em placas de aquecimento
Paredes espessas, com rebordo reforçado e paredes internas excepcionalmente lisas para evitar a contaminação. Não aderentes. Permeabilidade a gases reduzida.