Print…
Formaldeído 35% em solução aquosa estabilizada, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilização: 10-15 % Estabilizado com metanol
90240.5000EA 60.4 EUR
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldeído 35% em solução aquosa estabilizada, TECHNICAL
Formaldeído
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Fórmula: CH₂O
Peso Molecular: 30.03 g/mol
Ponto de ebulição: -19.3
Ponto de Fusão: -92
Densidade: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Encomendar
Assay Min. 34.5 %