Print…
Copos, forma baixa, de ETFE
Fornecedor: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRAA90224EA 15.4 EUR
BRAA90224 BRAA90228 BRAA90238 BRAA90248 BRND90252 BRAA90254 BRAA90256 BRAA90262
Copos, forma baixa, de ETFE
Copos
ETFE, translúcido.
  • Excelente resistência química
  • Boa resistência térmica de –100 a +150 °C
  • Autoclavável
Com bico e graduações impressas a azul fáceis de ler.
Certificações: ISO 7056