Print…
Peróxido de hidrogénio 30% estabilizado Ph. Eur., USP, BP
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizadores orgânicos ≤500 ppm
23622.298EA 30.2 EUR
23622.298 23622.367 23622.260 23622.330 23622.467
Peróxido de hidrogénio 30% estabilizado Ph. Eur., USP, BP
Peróxido de hidrogénio
Atenção: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API).
Not for use as disinfectant. Not registered as biocide.
Fórmula: H₂O₂
Ponto de ebulição: ~107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: <0 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Encomendar
Appearance Clear colourless liquid
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP/BP Passes test
Ph.Eur./BP specifications:
Assay [Ph.Eur./BP] 29.0 - 31.0 %
Identification A Passes test USP
Identification B Passes test Ph.Eur./BP
Identification C Passes test Ph.Eur./BP
Acidity Passes test USP
Organic stabilizers [Ph.Eur./BP] ≤ 500 ppm
Non-volatile residue [Ph.Eur./BP] ≤ 2 g/l
USP specifications:
Assay [USP] 29.0 - 32.0 %
Cl (Chloride) [USP] ≤ 50 ppm
Limit of nonvolatile residue [USP] ≤ 30 mg
Limit of preservative [USP] ≤ 0.05 %