Print…
Peróxido de hidrogénio 30% não estabilizada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
23619.297EA 53.2 EUR
23619.297 23619.264 23619.366
Peróxido de hidrogénio 30% não estabilizada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Peso Molecular: 34.01 g/mol
Ponto de ebulição: ~107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: <0 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Encomendar
Assay 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 4 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm