Peróxido de hidrogénio 27% (w/w) em solução aquosa estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13235.AE
L13235.AP
L13235.AEEA
28.6
EUR
L13235.AE
L13235.AP
Peróxido de hidrogénio 27% (w/w) em solução aquosa estabilizado
Peróxido de hidrogénio
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Fórmula:
H₂O₂ Ponto de ebulição: 107 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,100 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011333 Número CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,4798 |