Print…
Piridina-D5 (100% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 41.7 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Piridina-D5 (100% D) para espectroscopia de RMN
Piridina-D5
Fórmula: C₅D₅N
Ponto de ebulição: 114,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044639
Número CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper