Print…
Tetraidrofurano-D8 (99.5% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.13364.0009 1.13364.0010
1.13364.0009EA 480 EUR
1.13364.0009 1.13364.0010
Tetraidrofurano-D8 (99.5% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Tetraidrofurano-D8
Fórmula: C₄D₈O
Ponto de ebulição: 65 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044238
Número CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,