Print…
Tetraidrofurano-D8 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 71.8 EUR
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetraidrofurano-D8 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Tetraidrofurano-D8
Fórmula: C₄D₈O
Ponto de ebulição: 65…66 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –106 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044238
Número CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)