Print…
Tolueno-D8 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
166390100 166390250
ACRO166390100EA 106 EUR
ACRO166390100 ACRO166390250
Tolueno-D8 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
Tolueno-D8
Fórmula: C₆D₅CD₃
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044638
Número CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %