Print…
Benzeno-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Benzene-[²H₆]
MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 106 EUR
1.01789.0009 1.01789.0100
Benzeno-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Benzeno-D6
Fórmula: C₆D₆
Peso Molecular: 84.07 g/mol
Ponto de ebulição: 79
Ponto de Fusão: 6.7
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003010
Número CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3 II