Print…
Nitrobenzeno-D5 99 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 57.2 EUR
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenzeno-D5 99 atom % D para espectroscopia de RMN
Nitrobenzeno-D5
Fórmula: C₆D₅NO₂
Ponto de ebulição: 88 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044415
Número CAS: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %