Print…
Clorobenzeno-D5 98.5+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
175320050 175320010
ACRO175320050EA 219 EUR
ACRO175320050 ACRO175320010
Clorobenzeno-D5 98.5+ atom % D para espectroscopia de RMN
Clorobenzeno-D5
Fórmula: C₆D₅Cl
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000531
Número CAS: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN: 1134
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %