Print…
1,2-Diclorobenzeno-D4 (98% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
321260010 321260050
ACRO321260010EA 87.8 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Diclorobenzeno-D4 (98% D) para espectroscopia de RMN
1,2-Diclorobenzeno-D4
Fórmula: C₆D₄Cl₂
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -17 °C
Densidade: 1,34 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037106
Número CAS: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %