Print…
n-Hexano-D14 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
244010010 244010050
ACRO244010010EA 146 EUR
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Hexano-D14 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
n-Hexano-D14
Fórmula: D₃C(CD₂)₄CD₃
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037562
Número CAS: 21666-38-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %