Print…
Metanol-D1 99.0 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Carbinol-D1, Methanol-[²H₁]
299130250 299131000
ACRO299130250EA 54.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Metanol-D1 99.0 atom % D para espectroscopia de RMN
Metanol-D1
Fórmula: CH₃DO
Peso Molecular: 33.03 g/mol
Ponto de ebulição: 64.5
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044213
Número CAS: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %