Print…
Metanol-D4 99.6+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325360100 325360500
ACRO325360100EA 119 EUR
ACRO325360100 ACRO325360500
Metanol-D4 99.6+ atom % D para espectroscopia de RMN
Metanol-D4
Fórmula: D₃COD
Ponto de ebulição: 65,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044637
Número CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %