Print…
Metanol-D3 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
300730025 300730100
ACRO300730025EA 89 EUR
ACRO300730025 ACRO300730100
Metanol-D3 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Metanol-D3
Fórmula: D₃COH
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -98 °C
Densidade: 0,867 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055877
Número CAS: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %