Print…
Nitrometano-D3 (99% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
166370050 166370100 166370250
ACRO166370050EA 73.6 EUR
ACRO166370050 ACRO166370100 ACRO166370250
Nitrometano-D3 (99% D) para espectroscopia de RMN
Nitrometano-D3
Fórmula: D₃CNO₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -26 °C
Densidade: 1,18 g/cm³
Número MDL : MFCD00044214
Número CAS: 13031-32-8
EINECS: 235-892-2
UN: 1261
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
D-Enrichment ≥98.5 %