Print…
Clorofórmio-D1 (99.96% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 55.4 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Clorofórmio-D1 (99.96% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Peso Molecular: 120.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60.8
Ponto de Fusão: –64.1 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III