Print…
Clorofórmio-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
209560250 209561000 209565000
ACRO209560250EA 30.8 EUR
ACRO209560250 ACRO209561000 ACRO209565000
Clorofórmio-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Ponto de ebulição: 60,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%