Print…
Clorofórmio-D1 99.6+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
174881000 174885000
ACRO174881000EA 63.6 EUR
ACRO174881000 ACRO174885000
Clorofórmio-D1 99.6+ atom % D para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Ponto de ebulição: 60,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.5 ppm