Print…
Diclorometano-D2 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
176110050 176110250
ACRO176110050EA 126 EUR
ACRO176110050 ACRO176110250
Diclorometano-D2 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Diclorometano-D2
Fórmula: CD₂Cl₂
Ponto de ebulição: 40 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000882
Número CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.04 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Alkalinity Passes test
Titration ≥85 %
NaCl and Na2SO4 ≤8 %
Non-esterified alcohols ≤4 %