Print…
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 Isotope_(99.5% D) NMR
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 23.2 EUR
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 Isotope_(99.5% D) NMR
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2
Fórmula: Cl₂CDCDCl₂
Peso Molecular: 169.83 g/mol
Ponto de ebulição: 146 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -43
Densidade: 1.61 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037672
Número CAS: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %