1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 99 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
133580050
133580200
ACRO133580050EA
88.4
EUR
ACRO133580050
ACRO133580200
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 99 atom % D para espectroscopia de RMN
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2
Fórmula:
Cl₂CDCDCl₂ Ponto de ebulição: 146 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 1,61 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037672 Número CAS: 33685-54-0 EINECS: 251-634-1 UN: 1702 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥98.5 % |
NMR (19F-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |