Print…
Acetona-D6 99.8 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona-D6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 69.1 EUR
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Acetona-D6 99.8 atom % D para espectroscopia de RMN
Acetona-D6
Fórmula: D₃CC(O)CD₃
Ponto de ebulição: 55 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044635
Número CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %