Print…
Acetona-D6 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona-D6
174900100 174900500
ACRO174900100EA 51.4 EUR
ACRO174900100 ACRO174900500
Acetona-D6 99+ atom % D para espectroscopia de RMN
Acetona-D6
Fórmula: D₃CC(O)CD₃
Peso Molecular: 64.03 g/mol
Ponto de ebulição: 55.5
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044635
Número CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %