Print…
Acetonitrila-D3 (99% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo-D3
166230100 166230250 166230500 166232500
ACRO166230100EA 77.2 EUR
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500 ACRO166232500
Acetonitrila-D3 (99% D) para espectroscopia de RMN
Acetonitrilo-D3
Fórmula: D₃CCN
Ponto de ebulição: 79…81 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001881
Número CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %