Print…
Xileno ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimethylbenzene
28973.294EA 18.6 EUR
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xileno ≥98%, TECHNICAL
Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso Molecular: 106.17 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077264
Número CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %