Print…
Xileno, BAKER, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8118.2500EA 113.05 EUR
8118.2500 8118.1000 8118.5000 8118.9025 8118.9200
Xileno, BAKER, J.T.Baker®
Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077264
Número CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Appearance passes test
Additional Specification(s):
Assay min. 98 %
Color max. 10