Print…
Heptano, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
24548.298EA 34 EUR
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptano, TECHNICAL
Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Ponto de ebulição: 97…98 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90,5 °C
Densidade: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay min. 98.5%
Refractive index (20°C) 1.39 - 1.405
Evaporation residue Max. 20 ppm
Boiling point 90 - 100 °C